1.01181
Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat
(ammonium molybdate) powder extra pure
Synonym(e):
Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat, Ammoniummolybdat, Hexammoniumheptamolybdat-4-Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
90 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
400 g/L
Dichte
2.498 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
InChIKey
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Anwendung
- A Novel Hydro-Thermal Synthesis of Nano-Structured Molybdenum-Iron Intermetallic Alloys at Relatively Low Temperatures: In dieser Studie wird die hydrothermale Synthese von intermetallischen Molybdän-Eisen-Legierungen mit Nanostrukturen unter Verwendung von Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat untersucht, wobei dessen Anwendung in der modernen Materialsynthese hervorgehoben wird (El-Geassy et al., 2023).
- Alternative Preparation of Improved NiMo-Alumina Deoxygenation Catalysts: Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Verwendung von Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat bei der Herstellung von NiMo-Aluminiumoxid-Katalysatoren für Desoxygenierungsreaktionen, wobei seine Rolle in der katalytischen Chemie betont wird (Priecel et al., 2020).
- Chromatographic identification of "green capping agents" extracted from Nasturtium officinale (Brassicaceae) leaves for the synthesis of MoO(3) nanoparticles: In diesem Artikel wird die Synthese von MoO₃-Nanopartikeln unter Verwendung von Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat und umweltfreundlichen Verkappungsmitteln erörtert und ihre Bedeutung für die grüne Chemie und Nanotechnologie aufgezeigt (Shaheen & Ahmad, 2020).
- Preparation of h-MoO₃ and α-MoO₃ nanocrystals: comparative study on photocatalytic degradation of methylene blue under visible light irradiation: Die Studie untersucht die photokatalytischen Eigenschaften von MoO₃-Nanokristallen, die aus Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat synthetisiert werden, und beleuchtet dessen Anwendung in der Umweltchemie zum Schadstoffabbau (Chithambararaj et al., 2013).
- Novel MoO2/carbon hierarchical nano/microcomposites: synthesis, characterization, solid state transformations and thiophene HDS activity: Diese Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Synthese von MoO₂/Kohlenstoff-Verbundstoffen unter Verwendung von Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat und betont dessen katalytische Anwendungen bei der Hydrodesulfurierung (HDS) von Thiophen (Avendaño et al., 2013).
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Phosphat, Arsenat, Silikat (als PO₄): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,02 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable