Merck
1.01125
Supelco
Ammonium bromide
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Ammonium bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H4BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
EG-Index-Nummer:
235-183-8
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5% (silver nitrate titration)
Qualität:
ACS reagent
Form:
solid (deliquescent)
Löslichkeit:
970 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 hPa ( 25 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
Form
solid (deliquescent)
Wirksamkeit
2714 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
≤5 ppm heavy metals (ACS)
Glührückstand
≤0.01%
pH-Wert
6.6 (10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>370 °C (closed capillary tube)
Löslichkeit
970 g/L
Dichte
2.46 g/cm3
Schüttdichte
1100 kg/m3
Anionenspuren
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
As: ≤0.0002%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
≤5 ppm
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Br-].N.[H+]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99.5 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0.005 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 4.5 - 6.0
Bromat (BrO₃): ≤ 0.002 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.2 %
Iodid (I): entspricht
Sulfat (SO₄): ≤ 0.005 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 5 ppm
As (Arsen): ≤ 0.0002 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.0003 %
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Glührückstand: ≤ 0.01 %
Entspricht ACS
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable