1.00984
Isobutanol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Isobutanol, Isobutylalkohol, 2-Methyl-1-propanol, iso-Butanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
12 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
430 °C
Wirksamkeit
>2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
2460 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
1.5-12 % (v/v)
Verunreinigungen
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.001% Peroxide (as H2O2)
≤0.01% Butyraldehyde (GC)
≤0.02% Ethylmethylketone (GC)
≤0.05% 2-Butanol (GC)
≤0.05% Isobutyraldehyde (GC)
≤0.05% Water
≤0.2% n-Butyl alcohol (GC)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n15/D 1.397-1.399
pH-Wert
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
bp
106-108 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-108 °C
Übergangstemp.
flash point 28 °C
Löslichkeit
85 g/L
Dichte
0.802 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Löslichkeit in Wasser: entspricht
Acidität: ≤ 0,0005 meq/g
Dichte (d 20 °C/20 °C): 0,802–0,804
Brechungsindex (n15/D): 1,397–1,399
Siedebereich (107–109 °C): ≥ 96 % (v/v)
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,001 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
n-Butylalkohol (GC): ≤ 0,2 %
2-Butanol (GC): ≤ 0,05 %
Butyraldehyd (GC): ≤ 0,01 %
Ethylmethylketon (GC): ≤ 0,02 %
Isobutyraldehyd (GC): ≤ 0,05 %
Al (Aluminium): ≤ 0,00005 %
B (Bor): ≤ 0,000002 %
Ba (Barium): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0,000002 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,000002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,00001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0,000002 %
Pb (Blei): ≤ 0,00001 %
Sn (Zinn): ≤ 0,00001 %
Zn (Zink): ≤ 0,00001 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,05 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup