1.00861
Zinc Test, photometric
photometric, 0.025-1.000 mg/L (Zn), Spectroquant®
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Zink-Küvettentest, photometric, 0.025-1.000 mg/L (Zn), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
zinc
Messbereich
0.025-1.000 mg/L (Zn)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (PAR)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieser Spectroquant® Zinktest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Zinkionen in Wasserproben. In alkalischer Lösung reagieren Zinkionen mit Pyridylazoresorcinol (PAR), um einen roten Komplex zu bilden, der photometrisch bestimmt wird.
MQuant® Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Zinkkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Spectroquant® Test angewendet wird.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten sowie mit allen Reagenzien geliefert, die zur Durchführung der Analyse gemäß dem in der beiliegenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren benötigt werden.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system, Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3