Wichtige Dokumente
1.00660
Supelco
Halogenlampenmodul
About This Item
UNSPSC-Code:
41115311
NACRES:
SG.01
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Pharo 100
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Das Halogenlampenmodul des Spectroquant Pharo 100 kann bei Bedarf einfach ausgetauscht werden. Nur Lampen verwenden, die für die Verwendung in diesem Instrument vorgesehen sind. Für andere Photometer verwenden Sie bitte die entsprechend vorgesehenen Lampen.
Pharo 100 Spectroquant®
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13