1.00659
Tungstosilicic acid hydrate
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Kieselwolframsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Form
solid
Verunreinigungen
≤20 ppm Total nitrogen (N)
Verlust
≤16% loss on ignition, 750 °C
Löslichkeit
water: soluble at 20 °C
Schüttdichte
200‑500 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Kationenspuren
Fe: ≤10 ppm
K: ≤200 ppm
Na: ≤200 ppm
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[Si](O)(O)(O)O.O
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChIKey
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Chlorid (Cl): ≤ 20 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 50 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 20 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 20 ppm
Fe (Eisen): ≤ 10 ppm
K (Kalium): ≤ 200 ppm
Na (Natrium): ≤ 200 ppm
Glühverlust (750 °C): ≤ 16 %
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable