Merck
1.00468
Supelco
L(+)-Ascorbinsäure
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
L(+)-Ascorbinsäure
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
200-066-2
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-100.5% (iodometric)
Form
crystalline powder
Selbstzündungstemp.
380 °C
Wirksamkeit
11900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Verunreinigungen
≤0.1% Related substances (unspecified impurities singly) (HPLC)
≤0.15% Related substances (Impurity C) (HPLC)
≤0.15% Related substances (Impurity D) (HPLC)
≤0.2% Oxalic acid
≤0.2% Related substances (sum of impurities (except impurity A and D)) (HPLC)
sulfated ash (600 °C)
≤0.05%
Verlust
≤0.1% loss on drying, 105 °C
Farbe
clear
pH-Wert
2.2-2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
330 g/L
Dichte
1.65 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
500‑900 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
Kationenspuren
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤2 ppm
heavy metals: ≤10 ppm
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8,10-11H,1H2
InChIKey
TYQCGQRIZGCHNB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Analyse EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur
Anwendung
  • Empfindliche Bestimmung in der Stoffwechselforschung: In einer Studie wurde (+/-)-3-Methoxy-4-hydroxy-mandelsäure-D₃ in einer Gaschromatographie-Negativ-Ionen-Massenspektrometrie-Analyse mit chemischer Ionisation verwendet, was eine Methode für die empfindliche Bestimmung von Tyrosinmetaboliten darstellt. Diese Anwendung unterstützt die Verwendung von deuterierten Verbindungen in Experimenten mit stabilisotopenmarkierten Tracern zur Untersuchung des Stoffwechsels beim Menschen (Shimamura et al., 1986).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch)99,0 - 100,5 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtAussehenweißes oder fast weißes kristallines PulverAussehen der Lösung (50 g/l CO₂-freies Wasser)klar (≤ 3 NTU) und nicht stärker gefärbt als die Referenzlösung BY₇pH (50 g/l CO₂-freies Wasser)2,1 - 2,6Spezifische Drehung [α²0/D (100 g/l, Wasser)+20,5 - +21,5 °Chlorid (Cl)≤ 50 ppmSulfat (SO₄)≤ 20 ppmCu (Kupfer)≤ 5 ppmFe (Eisen)≤ 2 ppmSchwermetalle (ACS)≤ 10 ppmOxalsäure≤ 0,2Verwandte Substanzen (HPLC) (Verunreinigung C)≤ 0,15 %Verwandte Substanzen (HPLC) (Verunreinigung D)≤ 0,15 %Verwandte Substanzen (HPLC) (einzelne nicht spezifizierte Verunreinigungen)≤ 0,10 %Verwandte Substanzen (HPLC) (Summe der Verunreinigungen (außer Verunreinigung A und D))≤ 0,2 %Sulfatasche (600 °C)≤ 0,05 %Trocknungsverlust (105 °C)≤ 0,1 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable