Merck
1.00199
Picrofuchsin-Lösung
for Microscopy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116130
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
bp
100 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Die gebrauchsfertige Pikrofuchsin-Lösung nach van Gieson für die Mikroskopie wird zur Färbung von kollagenem Bindegewebe, Muskelgewebe und verhorntem Epithel in humanem Probenmaterial verwendet. Es lassen sich auch Gliafibrillen und Zytoplasma anfärben. Fuchsin und Pikrinsäure, die beiden Bestandteile der Lösung, färben die verschiedenen Gewebestrukturen simultan und selektiv an. Kollagene Fasern werden leuchtend rot, Muskulatur und Gliafibrillen werden gelb angefärbt; Amyloid, Hyalin, Kolloid und Schleim werden in Abstufungen zwischen Rot- und Gelbtönen angefärbt. Für eine stabile und haltbare Kernfärbung sollte mit Eisenhämatoxylin nach Weigert gefärbt werden. Die Pikrofuchsin-Lösung nach van Gieson kann auch in Kombination mit der Elastin-Lösung nach Weigert in der Elastika-van-Gieson-Färbung zum Nachweis elastischer Fasern in histologischen Schnitten verwendet werden. 500 ml der Pikrofuchsin-Lösung sind für mindestens 500 Präparate ausreichend. Dieses Produkt ist als IVD registriert und CE-zertifiziert und kann für diagnostische Zwecke eingesetzt werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Application
Zum Anfärben von kollagenem Bindegewebe, Muskelgewebe und verhorntem Epithel
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100199050004027269196028