Wichtige Dokumente
09-071
Sigma-Aldrich
Anti-G9a(BAT8)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
G9A histone methyltransferase, H3-K9-HMTase 3, HLA-B associated transcript 8, HLA-B-associated transcript 8, Histone H3-K9 methyltransferase 3, Lysine N-methyltransferase 1C, Protein G9a, ankyrin repeat-containing protein, chromosome 6 open reading frame
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine, rat
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EHMT2(10919)
mouse ... Ehmt2(110147)
rat ... Ehmt2(361798)
Allgemeine Beschreibung
Es wird angenommen, dass G9a (BAT8 oder Histon-Lysin-N-Methyltransferase) an intrazellulären Protein-Protein-Wechselwirkungen beteiligt und eine Histon-Methyltransferase ist, die Lysin bevorzugt. Die H3-Lys9-Methylierung ist ein spezifisches Tag für die epigenetische Transkriptionsunterdrückung durch das Rekrutieren von HP1-Proteinen an methylierte Histone. Das Vorhandensein von Ankyrin-Repeats weist auch darauf hin, dass G9a an der intrazellulären Protein-Protein-Wechselwirkung beteiligt ist. Wie Suv39h1 überträgt auch G9a Methylgruppen an die Lysin-Reste von Histon H3, jedoch mit einer 10- bis 20-fach höheren Aktivität. G9a ist im Zellkern lokalisiert, jedoch nicht in den unterdrückenden Chromatindomänen von zentromeren Stellen, in denen Suv39h1-Familie-Proteine lokalisiert waren. Dieses Protein zielt wahrscheinlich durch andere DNA-Bindungsproteine wie E2F6, MGA, MAX und/oder DP1 auf Histon H3 ab. G9a methyliert auch Histon H1.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt G9a (BAT8).
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das G9a (BAT8) entspricht.
Anwendung
Der Anti-G9a(BAT8)-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis G9a (BAT8), auch als G9A-Histonmethyltransferase, H3-K9-HMTase 3, HLA-B associated transcript 8 bekannt, und wurde in WB validiert.
Western-Blot-Analyse (SNAP-ID-Verfahren): 1 µg/ml einer früheren Charge wies G9a (BAT8) in 10 µg HeLa Zelllysat nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: : 0,25–2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen G9a (BAT8) in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 160 kDa
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Subbanna et al.
Neuroscience, 258, 422-432 (2013-12-05)
The transient exposure of immature rodents to ethanol during postnatal day 7 (P7), comparable to a time point within the third trimester of human pregnancy, induces neurodegeneration. However, the molecular mechanisms underlying the deleterious effects of ethanol on the developing
Shivakumar Subbanna et al.
Neurobiology of disease, 54, 475-485 (2013-02-12)
Rodent exposure to binge-like ethanol during postnatal day 7 (P7), which is comparable to the third trimester of human pregnancy, induces neuronal cell loss. However, the molecular mechanisms underlying these neuronal losses are still poorly understood. Here, we tested the
Sang Eun Park et al.
Oncotarget, 7(26), 39796-39808 (2016-10-26)
We previously reported that BIX-01294 (BIX), a small molecular inhibitor of euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2 (EHMT2/G9a), induces reactive oxygen species (ROS)-dependent autophagy in MCF-7 cells. Herein, we analyzed the epigenetic mechanism that regulates the transcription of Beclin-1, a tumor suppressor
Yongqing Liu et al.
Nature communications, 8(1), 355-355 (2017-08-27)
Impairment of intrinsic plasticity is involved in a range of neurological disorders such as epilepsy. However, how intrinsic excitability is regulated is still not fully understood. Here we report that the epigenetic factor Chromodomain Y-like (CDYL) protein is a critical
Ai-Shun Guo et al.
Molecular medicine reports, 14(5), 4613-4621 (2016-10-26)
The present study aimed to investigate the differential expression and clinical significance of histone methyltransferase G9a, histone H3K9me2 and histone H3K9me1 in human brain glioma and adjacent tissue samples. It also aimed to observe the effect and mechanism of BIX‑01294, as