Wichtige Dokumente
07-595
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histon-H4(Lys12)-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
H4K12Ac, Histone H4 (acetyl K12)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
Saccharomyces cerevisiae, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys12)
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Histon H4 ist eines der 5 wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H4 besitzt eine globuläre Hauptdomäne sowie einen langen N-Terminus und ist an der ′Perlenschnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt.
Die Acetylierung von Histon H4 findet unter dem Einfluss der Enzymfamilie der Histonacetyltransferasen (HAT) an verschiedenen Lysin-Positionen am Histonende statt.
Spezifität
Eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität wird erwartet.
Erkennt an Lysin 12 acetyliertes Histon H4.
Immunogen
Peptid, das die Sequenz (LGAcKGG) enthält, die der Acetylierung an Lysin 12 von Hefe-Histon H4 entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Verwenden Sie diesen Anti-Acetyl-Histon-H4(Lys12)-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in ChIP, DB, WB und ChIP-seq validiert wurde, um Acetyl-Histon-H4(Lys12), auch als H4K12Ac, Histon H4 (Acetyl K12) bekannt, nachzuweisen.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an säureextrahierten Proteinen aus HeLa-Zellen beurteilt.
Zielbeschreibung
10 kDa
Physikalische Form
Depletiertes Kaninchen-Antiserum in 30 % Glycerin, 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Immundepletiertes Serum
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Säureextrahierte Proteine aus HeLa-Zellen, die mit Natriumbutyrat behandelt wurden
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The molecular topography of silenced chromatin in Saccharomyces cerevisiae.
Thurtle, DM; Rine, J
Genes & Development null
Histone deacetylase inhibitors modify pancreatic cell fate determination and amplify endocrine progenitors.
Haumaitre, Cecile, et al.
Molecular and cellular biology, 28, 6373-6383 (2008)
Paola Y Bertucci et al.
Nucleic acids research, 41(12), 6072-6086 (2013-05-04)
Steroid receptors were classically described for regulating transcription by binding to target gene promoters. However, genome-wide studies reveal that steroid receptors-binding sites are mainly located at intragenic regions. To determine the role of these sites, we examined the effect of
The complex pattern of epigenomic variation between natural yeast strains at single-nucleosome resolution.
Filleton, F; Chuffart, F; Nagarajan, M; Bottin-Duplus, H; Yvert, G
Epigenetics & Chromatin null
Schizosaccharomyces pombe Hat1 (Kat1) is associated with Mis16 and is required for telomeric silencing.
Tong, K; Keller, T; Hoffman, CS; Annunziato, AT
Eukaryotic Cell null