07-1538
Anti-JMJD4 (NT) Antibody
from rabbit
Synonym(e):
JMJD, Jumonji domain-containing protein 4, jumonji domain containing 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... JMJD4(65094)
Allgemeine Beschreibung
JMJD4 is a transcription factor that is a putative histone demethylase. It is highly expressed in lymphoid (spleen) and hemopoietic (bone marrow) tissues
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histon-modifizierende Proteine
Chromatin-Biologie (ChIP)
This antibody was reported by an outside laboratory to be suitable for ELISA.
Immunocytochemistry:
HeLa and NIH/3T3 cells incubated with anti-JMJD4 (N-terminus) stained positively on nuclei.
Qualität
1:250 dilution of this antibody detected JMJD4 on 10 µg of A431 lysate
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
A431 lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable