Alle Fotos(1)
Key Documents
07-1491
Sigma-Aldrich
Anti-Calcineurin-pan-A-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
CAM-PRP catalytic subunit, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit alpha isoform, calcineurin A alpha, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit,
alpha isoform, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit,
alp
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
200
Konjugat
conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Immunogene Sequenz
KLH-conjugated synthetic peptide corresponding to Calcineurin.
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Calcineurin ist eine Serin-/Threonin-spezifische Protein-Phosphatase, die an der Vermittlung der Signalübertragung bei einer Vielzahl von zellulären Reaktionen beteiligt ist. Calcineurin wird mit den Pmk1-MAP-Kinase- und PI-Wegen sowie mit Mitgliedern der kleinen GTPase Rab/Ypt-Gruppe und Typ-II-Myosin in Zusammenhang gebracht. Außerdem spielt Calcineurin in der Übertragung extrazellulärer Signale an den Zellkern mittels Dephosphorylierung von Mitgliedern der NFAT-Familie von Transkriptionsfaktoren eine Rolle. Diese Verbindungen belegen die Multifunktionalität von Calcineurin bei der Regulierung des Calcium-Signalling.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt sowohl Aα und Aβ, die wichtigsten Isoformen der katalytischen Untereinheit von Calcineurin in den meisten Geweben; kann auch mit der testikulären Form Aγ reagieren. Dieser Antikörper weist eine sehr hohe Sensitivität und Spezifität auf, was den Nachweis von Calcineurin in Geweben mit geringer Expression ermöglicht, etwa in Lymphgewebe. Reagiert mit Calcineurin aller Säugetierspezies.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das Calcineurin entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium-Signalling
Nachweis von Calcineurin-pan-A mit diesem Anti-Calcineurin-pan-A-Antikörper, validiert für die Verwendung mit WB.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Maushirnlysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:1000 dieses Antikörpers wurde Calcineurin in 10 µg Maushirnlysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 58 kDa
Verlinkung
Ersetzt: AB1695
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 40 % Glycerin. Enthält keine Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C bis zu 12 Monate in unverdünnten Aliquoten aufbewahrt werden; bei dieser Temperatur
bleibt die Lösung ungefroren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Maushirnlysat
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kelly M Grimes et al.
Frontiers in physiology, 14, 1054169-1054169 (2023-02-04)
Introduction: The ribosomal protein L3-like (RPL3L) is a heart and skeletal muscle-specific ribosomal protein and paralogue of the more ubiquitously expressed RPL3 protein. Mutations in the human RPL3L gene are linked to childhood cardiomyopathy and age-related atrial fibrillation, yet the
Divergent effects of GLP-1 analogs exendin-4 and exendin-9 on the expression of myosin heavy chain isoforms in C2C12 myotubes.
Lina Wang,Feng Guo,Shi Wei,Ruqian Zhao
Peptides null
Bastian Bruns et al.
Nature cardiovascular research, 2(7), 645-655 (2023-07-01)
Takotsubo syndrome (TTS) is an acute heart failure syndrome that mimics the symptoms of acute myocardial infarction and is often preceded by emotional and/or physical stress. There is currently no treatment for TTS. Here we show that injection of 2.5 mg kg-1
Raquel Rodrigues-Diez et al.
Scientific reports, 6, 27915-27915 (2016-06-15)
The introduction of the calcineurin inhibitors (CNIs) cyclosporine and tacrolimus greatly reduced the rate of allograft rejection, although their chronic use is marred by a range of side effects, among them vascular toxicity. In transplant patients, it is proved that
Kiran Bala et al.
PLoS pathogens, 8(9), e1002927-e1002927 (2012-10-03)
Kaposi's Sarcoma (KS), caused by Kaposi's Sarcoma Herpesvirus (KSHV), is a highly vascularised angiogenic tumor of endothelial cells, characterized by latently KSHV-infected spindle cells and a pronounced inflammatory infiltrate. Several KSHV proteins, including LANA-1 (ORF73), vCyclin (ORF72), vGPCR (ORF74), vIL6