Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
07-1404
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT4-Antikörper, C-Terminus
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 4, Glucose transporter type 4, insulin-responsive, GLUT-4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC2A4(6517)
Allgemeine Beschreibung
Das Protein namens GLUT4, oder solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 4, wird bei Menschen vom Gen SLC2A4/GLUT4 kodiert und ist ein primärer, insulinregulierter, erleichternder Glucosetransporter, der hauptsächlich in Skelett- und Herzmuskeln sowie in braunem und weißem Fettgewebe vorkommt, aber auch in anderen Geweben wie dem Hirn exprimiert wird. Im Hirn kommt GLUT4 ausschließlich in Neuronen vor. GLUT4 ist erleichternd, da er nicht immer auf der Plasmamembran von Zellen vorkommt. GLUT4 lokalisiert nur bei einer Einbringung von Insulin in die Plasmamembran. GLUT4 ist bei ruhenden Zellen im perinukleären Raum lokalisiert. Mutationen von GLUT4 sind eine Ursache von nichtinsulinabhängigem Diabetes mellitus. Die Funktion von GLUT4 sowie seine Transkriptionsregulation sind in Wirbeltieren hochgradig konserviert.
Spezifität
Glucosetransporter 4 (GLUT-4) ist ein Protein, das in Skelettmuskel, Herz- und Fettgewebe von Ratten vorkommt. GLUT4 ist artenübergreifend hochgradig konserviert und die für die Herstellung dieses Antikörpers ausgewählte Peptidsequenz ist bei Ratte, Mensch (Aminosäuren 498–510) und Maus identisch. Dieser Antikörper zeigt keine Kreuzreaktivität mit Transportern vom Typ HepG2 aus Rattenhirn oder mit anderen Glucosetransportern.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von humanem GLUT4 entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies GLUT4 in humanen Kardiomyozyten und Skelettmuskelmyozyten nach.
Weisen Sie GLUT4 mit diesem Anti-GLUT4-Antikörper, C-Terminus nach, der zur Verwendung in WB, IH(P) und ELISA validiert is.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies GLUT4 in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 58 kDa gemessen
Verlinkung
Ersetzt: AB1346
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
NIH/3T3-Zelllysat
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ceramide mediates insulin resistance by tumor necrosis factor-alpha in brown adipocytes by maintaining Akt in an inactive dephosphorylated state.
Teruel, T, et al.
Diabetes, 50, 2563-2571 (2001)
Rashmi Supriya et al.
Frontiers in physiology, 7, 323-323 (2016-08-12)
Anti-cancer agent doxorubicin (DOX) has been demonstrated to worsen insulin signaling, engender muscle atrophy, trigger pro-inflammation, and induce a shift to anaerobic glycolytic metabolism in skeletal muscle. The myotoxicity of DOX in diabetic skeletal muscle remains largely unclear. This study
ChREBP, a glucose-responsive transcriptional factor, enhances glucose metabolism to support biosynthesis in human cytomegalovirus-infected cells.
Yu, Y; Maguire, TG; Alwine, JC
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Insulin and insulin-like growth factor I up-regulate GLUT4 gene expression in fetal brown adipocytes, in a phosphoinositide 3-kinase-dependent manner.
Valverde, A M, et al.
The Biochemical Journal, 337 ( Pt 3), 397-405 (1999)
Dolly Al Koborssy et al.
Frontiers in neuroscience, 8, 333-333 (2014-11-18)
In the brain, glucose homeostasis of extracellular fluid is crucial to the point that systems specifically dedicated to glucose sensing are found in areas involved in energy regulation and feeding behavior. Olfaction is a major sensory modality regulating food consumption.