Wichtige Dokumente
07-104
Sigma-Aldrich
Anti-IGF2-mRNA-Bindungsprotein 3-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
IGF II mRNA binding protein 3, IGF-II mRNA-binding protein 3, IGF2 mRNA-binding protein 3, KH domain containing protein overexpressed in cancer, KH domain-containing protein overexpressed in cancer, VICKZ family member 3, insulin-like growth factor 2 mRN
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, canine
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGF2BP3(10643)
Allgemeine Beschreibung
Das Protein, das durch dieses Gen kodiert wird, befindet sich hauptsächlich im Zellkern, wo es an 5′-UTR von Insulin-like growth factor 2 leader 3 mRNA binden kann und die Translation von insulin-like growthfactor 2 in der späteren Entwicklung unterdrücken kann. Das kodierte Protein enthält mehrere KH-Domänen, die wichtig für die RNA-Bindung sind und an RNA-Synthese und -Metabolismus beteiligt sind. Auf Chromosom 7 existiert ein Pseudogen und es gibt vermutlich Pseudogene auf anderen Chromosomen. [von RefSeq bereitgestellt].
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt IGF2-mRNA-Bindungsprotein 3 am C-Terminus.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem IGF2-mRNA-Bindungsprotein 3 am und um den C-Terminus entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-IGF2-mRNA-Bindungsprotein 3-Antikörper ist zur Verwendung in WB zum Nachweis von IGF2-mRNA-Bindungsprotein 3 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Forschungskategorie
Apoptose und Krebs
Western-Blot (SNAP ID)-Analyse: 2 µg/ml einer früheren Charge wiesen IGF2-mRNA-Bindungsprotein 3 in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Immunpräzipitationsanalyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IP verwendet.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies IGF2-mRNA-Bindungsprotein 3 in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
64 kDa gemessen. Eine Kreuzreaktion mit allen Isoformen von IGF2BP3 wird erwartet.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes Kaninchenserum in PBS mit 0,09 % Azid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HEK293-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuhang Zhou et al.
Molecular cancer, 16(1), 77-77 (2017-04-13)
Gastric cancer (GC) is one of the frequent causes of cancer-related death in eastern Asian population. IGF2BP2 lists in the top rank up-regulated genes in GC, but its functional role is unclear. The expression of IGF2BP3 in GC cell lines
Insulin receptor substrate-2 regulates aerobic glycolysis in mouse mammary tumor cells via glucose transporter 1.
Shannon L Pankratz,Ernest Y Tan,Yumiko Fine,Arthur M Mercurio,Leslie M Shaw
The Journal of Biological Chemistry null
Dominik Schmiedel et al.
eLife, 5 (2016-03-18)
Expression of the stress-induced ligands MICA, MICB and ULBP 1-6 are up-regulated as a cellular response to DNA damage, excessive proliferation or viral infection; thereby, they enable recognition and annihilation by immune cells that express the powerful activating receptor NKG2D.