Wichtige Dokumente
06-413
Sigma-Aldrich
Anti-NF-κB p52-Antikörper
Upstate®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NFKB1(4790)
Allgemeine Beschreibung
Der NF-κB-Transkriptionsfaktor wurde ursprünglich als Proteinkomplex aus einer 65-kDa-DNA-Bindungsuntereinheit und einem zugehörigen 50-kDa-Protein identifiziert. Die 65-kDa-Untereinheit ist funktionell mit c-Rel p75 und Rel B p68 verwandt. Ursprünglich wurde angenommen, dass die p50-Untereinheit ein funktionell einzigartiges Protein ist, das aus dem Amino-Ende eines Vorläufers namens p105 gewonnenen wird. Eine cDNA, die eine alternative DNA-Bindungsuntereinheit von NF-κB kodiert, wurde isoliert. Sie wird als 100-kDa-Protein synthetisiert, das in verschiedenen Zelltypen exprimiert wird und wie p105 eine Spaltung durchläuft, um seine NF-κB-Untereinheit zu bilden, die in diesem Fall ein Protein namens p52 (vormals p49 genannt) ist. Im Gegensatz zu p50, das auch aus p105 gewonnenen wird, agiert p52 im Zusammenspiel mit p65, um den HIV-Enhancer in vorübergehend transfizierten Jurkat-Zellen zu stimulieren.
Spezifität
Erkennt NF-κB p52 und seinen Vorläufer.
Immunogen
KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid (CYNPGLDGIIEYDDFK), das in den Aminosäuren 4–19 von humanem NF-κB, p52 enthalten ist.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Weisen Sie NF-κB p52 mit dem Anti-NF-κB p52-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in IP und WB funktioniert, nach.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Raji-Zellen beurteilt
Zielbeschreibung
52 kDa und Vorläufer (100 kDa)
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % NaN3 als Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Raji-Zelllysat, Jurkat-Ganzzelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
IGF-I gene transfer effects on inflammatory elements present after thermal trauma.
Mohan R K Dasu, David N Herndon, Olivera Nesic, J Regino Perez-Polo
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology null
T Toliver-Kinsky et al.
Journal of neurochemistry, 75(6), 2241-2251 (2000-11-18)
Anovel nuclear factor kappaB (NF-kappaB) binding site has been identified within the promoter region of the mouse gene encoding choline acetyltransferase (ChAT), the enzyme that synthesizes acetylcholine and has been implicated in the cognitive deficits associated with aging and Alzheimer's
Loss of Negative Feedback Control of Nuclear Factor-{kappa}B2 Activity in Lymphocytes Leads to Fatal Lung Inflammation.
Yang L, Cui H, Wang Z, Zhang B, Ding J, Liu L, Ding HF
The American Journal of Pathology null
Simona Saccani et al.
Molecular cell, 11(6), 1563-1574 (2003-06-25)
Transcription factors within a family usually share the ability to recognize similar or identical consensus sites. For example, the five mammalian NF-kappaB/Rel proteins generate more than 12 dimers recognizing 9-11 nucleotide kappaB sites. Each dimer selectively regulates a few target
Nuclear factor-kappaB dimer exchange promotes a p21(waf1/cip1) superinduction response in human T leukemic cells.
Chang, PY; Miyamoto, S
Molecular Cancer Research null