Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
06-1091
Sigma-Aldrich
Anti-IL-13-Rezeptor-Antikörper, alpha-2 (IL-13RA2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
interleukin 13 receptor, alpha 2, interleukin-13 receptor subunit alpha-2, interleukin 13 receptor alpha 2 chain, Interleukin-13-binding protein, IL-13R subunit alpha-2, cancer/testis antigen 19, IL-13 receptor subunit alpha-2, interleukin 13 binding pro
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL13RA2(3598)
Allgemeine Beschreibung
Interleukin-13-Rezeptor, Untereinheit alpha-2 (IL-13RA2) ist ein Rezeptor für Interleukin-13, der ein Schlüsselmoderator für Asthma und allergische Entzündung ist. IL-13 und seine Rezeptoren spielen eine Rolle bei der alkoholvermittelten Aktivierung von profibrotischen Signalwegen. IL-13 hat eine unterdrückende Wirkung auf die Makrophagenaktivierung, kann T-Zellen jedoch nicht aktivieren.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Interleukin-13-Rezeptor, alpha-2 in der zytoplasmatischen Domäne.
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem humanen Interleukin-13-Rezeptor, alpha-2 in der zytoplasmatischen Domäne entspricht.
Anwendung
Der Anti-IL-13-Antikörper, alpha-2 (IL-13RA2) ist ein Antikörper gegen IL-13 zur Verwendung in WB und IH(P).
Forschungs-Unterkategorie
Zytokine & Zytokinrezeptoren
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Western-Blot-Analyse (SNAP i.d. Proteinnachweissystem): 5 µg/ml einer früheren Charge wiesen den Interleukin-13-Rezeptor, alpha-2 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wurde verwendet, um den Interleukin-13-Rezeptor, alpha-2 in Gewebeschnitten von Kolorektalkarzinom und gesunder humaner Niere/Medulla nachzuweisen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies den Interleukin-13-Rezeptor, alpha-2 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~44 kDa gemessen
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yang Zhou et al.
The Journal of clinical investigation, 125(8), 3178-3192 (2015-06-30)
Hermansky-Pudlak syndrome (HPS) comprises a group of inherited disorders caused by mutations that alter the function of lysosome-related organelles. Pulmonary fibrosis is the major cause of morbidity and mortality in patients with subtypes HPS-1 and HPS-4, which both result from