Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
05-802R
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Akt(Thr308)-Antikörper, Klon 50-1C-25, Kaninchen, monoklonal
clone NL50, Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NL50, monoclonal
Speziesreaktivität
human, bovine, mouse, rabbit, chicken
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr308)
Angaben zum Gen
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
Allgemeine Beschreibung
Akt/PKB ist eine Ser/Thr-Kinase und ein bekannter Haupteffektor des PI3-Kinasewegs. Sie ist an mehreren Signalwegen beteiligt, die viele biologische Abläufe, einschließlich Metabolismus, Apoptose, Zellzyklussteuerung, Angiogenese, Differenzierung, Zellwachstum und Proliferation betreffen. Bei Säugetieren existieren drei Isoformen von Akt (Akt1/PKCα, Akt2/PKBβ und Akt3/PKBγ). Sie besitzen ein hohes Maß an Homologie, unterscheiden sich jedoch leicht in der Lokalisierung ihrer regulatorischen Phosphorylierungsstellen. Akt1 ist die überwiegende Isoform, die in den meisten Geweben vorkommt und von der angenommen wird, dass sie eine Rolle bei Wachstum, Überleben, embryonaler Entwicklung und Adipozytendifferenzierung spielt. Akt2 korreliert mit der Regulierung der Glukose-Homöostase und ist die überwiegende Isoform, die in auf Insulin ansprechendem Gewebe exprimiert wird. Akt3 kommt in Hirngewebe reichlich vor. Jede Akt-Isoform besteht aus drei funktionell unterschiedlichen Regionen: eine N-terminale Pleckstrin-Homologie(PH)-Domäne, die ein Lipidbindungsmolekül bereitstellt, eine zentrale katalytische Domäne, die Thr308 enthält, und ein C-terminales hydrophobes Motiv, das Ser473 enthält. Die Aktivierung von AKT hängt von dem doppelt regulatorischen Mechanismus ab, der sowohl die Translokation an die Plasmamembran als auch die doppelte Phosphorylierung an Thr308 und Ser473 durch PDK1 bzw. den TORC2-Komplex erfordert.
Spezifität
Erkennt Akt nur, wenn es an Thr308 phosphoryliert ist.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das die Thr308-Sequenz und die umgebenden Aminosäuren von Akt1 aus Mensch, Maus, Ratte, Rind und Huhn umfasst.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
PI3K-, Akt- & mTOR-Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Weisen Sie Phospho-Akt (Thr308) mit diesem Anti-Phospho-Akt(Thr308)-Antikörper, Klon 50-1C-25, nach, der zur Verwendung in WB, IF, IC und ELISA validiert ist.
Western-Blot-Analyse:
Diese Charge wies Akt mittels SDS-PAGE und Übertragung auf PVDF (Immobilon-P) in einer 1:1000-Verdünnung in mit PDGF behandelten NIH/3T3-Lysaten nach, wenn es an Thr308 phosphoryliert war.
Qualität
Diese Charge wies Akt mittels SDS-PAGE und Übertragung auf PVDF (Immobilon-P) in einer 1:1000-Verdünnung in mit PDGF behandelten NIH/3T3-Lysaten nach, wenn es an Thr308 phosphoryliert war.
Zielbeschreibung
60 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 05-802
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigter monoklonaler Kaninchen-Überstand in 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4) 150 mmol/l NaCl und 0,05 % NaN3 mit 40 % Glycerin.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Scott Ackler et al.
Oncogene, 21(2), 198-206 (2002-01-23)
AKT1/protein kinase Balpha is a protein-serine/threonine kinase that regulates multiple targets involved in cell survival and cell cycle progression in a variety of cell types including breast cancer cells. To explore the role of Akt1 in mammary gland function and
Anabel Martínez Báez et al.
Current issues in molecular biology, 45(3), 2296-2308 (2023-03-29)
Insulin signaling plays an important role in the development and progression of cancer since it is involved in proliferation and migration processes. It has been shown that the A isoform of the insulin receptor (IR-A) is often overexpressed, and its
D R Alessi et al.
The EMBO journal, 15(23), 6541-6551 (1996-12-02)
Insulin activated endogenous protein kinase B alpha (also known as RAC/Akt kinase) activity 12-fold in L6 myotubes, while after transfection into 293 cells PKBalpha was activated 20- and 50-fold in response to insulin and IGF-1 respectively. In both cells, the
Jun Fu et al.
International journal of molecular medicine, 42(3), 1473-1483 (2018-05-31)
The purpose of the present study was to analyze the association between paeonol and the known genes related to gastric cancer (GC) using bioinformatics methods, and to investigate the role of paeonol in the potential impact on the nuclear factor‑κB
S R James et al.
The Biochemical journal, 315 ( Pt 3), 709-713 (1996-05-01)
Recent evidence has suggested that activation of phosphoinositide 3-kinase (PI 3-kinase) is required for the activation of Akt-1 by growth factors and insulin. Here we demonstrate by two independent methods that Akt-1 from L6 myotubes binds to PtdIns(3,4,5)P3, PtdIns(3,4)P2 and