Wichtige Dokumente
05-777-AF647
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, rekombinanter Klon-4G10®-Antikörper, Alexa Fluor 647
clone 4G10, from mouse, ALEXA FLUOR 647
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Konjugat:
ALEXA FLUOR 647
application:
ICC
Klon:
4G10, monoclonal
Methode(n):
immunocytochemistry: suitable
citations:
1
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 647
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G10, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr)
Allgemeine Beschreibung
Die Phosphorylierung spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Proteinaktivitäten und verschiedenen zellulären Signalübertragungsereignissen. An Resten von Histidin (pHis), Serin (pSer), Threonin (pThr) und Tyrosin (pTyr) kann posttranslationale Phosphorylierung stattfinden. Da Anti-pTyr-Antikörper bereits seit langem erhältlich sind, ist die Tyrosin-Phosphorylierung das am häufigsten untersuchte Signalereignis in allen biologischen Forschungsbereichen. Die Tyrosin-Phosphorylierung gilt als einer der wichtigsten Schritte bei der Signaltransduktion und der Regulation der enzymatischen Aktivität. Vor der Verfügbarkeit von Anti-pTyr-Antikörpern wurde die Protein-Tyrosin-Phosphorylierung in der Regel durch zeitaufwändige radioaktive Markierung nachgewiesen. Zwar gilt die radioaktive Markierung noch immer als empfindlicher, jedoch hat der Fortschritt in der Nachweistechnologie die Nachweisgrenzen antikörperbasierter Methoden erheblich verbessert. Anti-pTyr-Antikörper werden häufig in ELISA, Immunpräzipitation, Immunblotting (einschließlich Dot Blot und Western Blot) sowie beim indirekten Immunfluoreszenznachweis der Tyrosin-Phosphorylierung in Gewebe- und Zellproben verwendet.
Spezifität
Die Zielmodifizierung ist nicht speziesspezifisch.
Erkennt tyrosinphosphorylierte Proteine von allen Spezies.
Immunogen
Aus CHO-Zellen erzeugt, die die Schwerketten- und Leichtketten-cDNA des 4G10-Antikörpers exprimieren. Aufgereinigt über das C-terminale Hexa-Histidin-Tag der schweren Kette mittels Nickel-Affinitätsmatrizen vor der Konjugation mit Alexa Fluor 647.
Anwendung
Der Anti-Phosphotyrosin-Antikörper (Klon 4G10, Alexa Fluor 647) ist ein umfangreich validierter rekombinanter monoklonaler Maus-Antikörper, der auf die Protein-Tyrosin-Phosphorylierung abzielt und in der Immunzytochemie getestet wurde.
Dieser rekombinante monoklonale Antikörper ist auch als HRP-Konjugat (Kat.-Nr. 16-184), Agarose-Konjugat (Kat.-Nr. 16-199), Biotin-Konjugat (Kat.-Nr. 16-204), FITC-Konjugat (Kat.-Nr. 16-205) und PE-Konjugat (Kat.-Nr. FCMAB323PE) sowie als unkonjugierter Antikörper (Kat.-Nr. 05-777) für Immunaffinitätsreinigung, Durchflusszytometrie, Immunzytochemie, Immunpräzipitation und Western-Blotting-Anwendungen erhältlich.
Forschungskategorie
Signalgebung
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie in A431-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wurde die EGF-induzierte Tyrosin-Phosphorylierung zellulärer Proteine in A431-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Je nach Größe des jeweiligen Tyrosin-phosphorylierten Proteins variabel.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2a-Antikörperkonjugat in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Über Protein G aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anees Ahmad Banday
American journal of physiology. Renal physiology, 311(5), F958-F966 (2016-11-03)
The regulation of Na-K-ATPase in various tissues is under the control of a number of hormones and peptides that exert both short- and long-term control over its activity. The present study was performed to investigate the effect of chronic insulin