Wichtige Dokumente
05-765
Sigma-Aldrich
Anti-MLL/HRX-Antikörper, CT, Klon 9-12
clone 9-12, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Histone-lysine N-methyltransferase 2A, Lysine N-methyltransferase 2A, ALL-1, CXXC-type zinc finger protein 7, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 1, Trithorax-like protein, Zinc finger protein HR
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9-12, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KMT2A(4297)
Allgemeine Beschreibung
Am Akuten-lymphoblastischen-Leukämie(ALL)-1-Gen (auch als MLL-, HRX-, HTRX- und TRX1-Gen bekannt) auf dem menschlichen Chromosom 11q23 liegen viele lokal gebündelte chromosomale Veränderungen vor, die mit verschiedenen Arten von akuter Leukämie in Verbindung gebracht werden, darunter Deletionen, partielle Duplikationen und Translokationen. Es wird angenommen, dass strukturell variierende Proteine aus dem veränderten Gen zu der malignen Transformation von frühen hämatopoetischen Vorläuferzellen führen.
Spezifität
Dieser monoklonale Antikörper zielt auf das C-terminale proteolytische Fragment von MLL (C180; MLLC) ab. Ein reduzierter Zielbandennachweis durch diesen Antikörper wurde in Lysat von humanen neuralen G411NS-Glioblastom-Stammzellen, die mit MLL-shRNA transfiziert wurden, beobachtet (Gallo, M., et al. (2013). Cancer Res. 73(1):417-427).
Immunogen
Epitop: MLL-C-terminales Fragment
MBP-markiertes C-terminales Fragment von rekombinantem humanem MLL-Protein (Mixed-Lineage Leukemia) (A.S. 3084-3959).
Anwendung
Anti-MLL/HRX, C-Terminus, Klon 9-12 ist ein hochwertiger monoklonaler Maus-Antikörper, der zur Verwendung in Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und Western Blot validiert und publiziert wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die MLL-Expression in SOX2+-Zellen in hochwertigen humanen Gliom-Paraffinschnitten nach (Gallo, M., et al. (2013). Cancer Res. 73(1):417-427).
Chromatin-Immunpräzipitation(ChIP)-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die MLL-Belegung an Hoxa10 und Meis-Promotoren in Maus-MLL-AF10-Leukämiezellen nach (Gallo, M., et al. (2013). Cancer Res. 73(1):417-427).
Chromatin-Immunpräzipitation(ChIP)-Analyse: Eine repräsentative Charge wies eine verstärkte MLL-Belegung an am Ink4a-Locus von 8 Monate alten im Vergleich zu 2 Monate alten bEzTG-Maus-Inselzellen nach. Dieselbe altersabhängige Ink4a-Locus-Anreicherung wurde in H3K4me3 festgestellt, während der gegenläufige Trend bei der Ezh- und H3K27me3-Anreicherung am selben Locus festgestellt wurde (Zhou, J.X., et al. (2013). J. Clin. Invest. 123(11):4849-4858).
Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP)-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die MLL-Belegung in der HOXA10-Promotor-Region in humanen neuralen G179NS- und G411NS-Glioblastom-Stammzellen nach (Gallo, M., et al. (2013). Cancer Res. 73(1):417-427).
Chromatin-Immunpräzipitation(ChIP)-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die MLL-Belegung am DNA-Replikationsursprung (RD) sowie am Exon 1b und am gemeinsamen Exon 2 von p16INK4a/p19ARF in embryonalen Mausfibroblasten (MEF) nach. In seneszenten und Polycomb-mutanten MEF wurde an diesen Stellen eine gesteigerte MLL-Anreicherung festgestellt (Agherbi, H., et al. (2009). PLoS One. 4(5):e5622).
Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP)-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die MLL-Belegung in der Hoxa9-AB-Region mit embryonalen Mausfibroblasten(MEF)-Chromatinaufbereitungen nach (Erfurth, F. E., et al. (2008). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105(21):7517-7522).
Immunpräzipitations-Analyse: Eine repräsentative Charge co-immunpräzipitierte JmjD3 und RbBP5, aber nicht Dnmt3a mit MLL aus Min6-Mausinsulinomzellextrakt (Zhou, J.X., et al. (2013). J. Clin. Invest. 123(11):4849-4858).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies höhere MLL-Werte in kultivierten neuralen Glioblastomstammzellen (GNS) als in neuralen Stammzellen (NS) sowie eine MLL-Anreicherung in der CD15+-Fraktion von frisch reserzierten Glioblastomzellen (GBM) nach (Gallo, M., et al. (2013). Cancer Res. 73(1):417-427).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies das SET-Domäne-haltige C-terminale Fragment der enzymatischen MLL-Komplex-Untereinheit MLL (C180; MLLC) in Anti-FLAG-Immunpräzipitat aus HeLaS-Zellen, die FLAG-markiertes hDPY-30 stabil exprimieren, nach (Cho, Y.W., et al. (2007). J. Biol. Chem. 282(28): 20395-20406).
Qualität
Mittels Western Blot an K562-Zellkernextrakt beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,1–1 µg/ml dieses Antikörpers wies MLL-C-terminales Fragment (C180; MLLC) in K562-Zellkernextrakt nach.
Zielbeschreibung
~180 kDa gemessen. 134,4 kDa (A.S. 2719-3969; humanes MLL-Spaltungsprodukt C180) und 431,8/427,7/432,1 kDa (humane MLL-Isoform 1/2 (14P-18B)/3 von voller Länge) berechnet.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Maus-IgG1 in 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %. Flüssig bei -20 ºC.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
K562-Zellkernextrakt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
MLL protects CpG clusters from methylation within the Hoxa9 gene, maintaining transcript expression.
Erfurth, FE; Popovic, R; Grembecka, J; Cierpicki, T; Theisler, C; Xia, ZB; Stuart et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Hsu-Ping Kuo et al.
Cancer cell, 24(4), 423-437 (2013-09-24)
MLL fusion proteins in leukemia induce aberrant transcriptional elongation and associated chromatin perturbations; however, the upstream signaling pathways and activators that recruit or retain MLL oncoproteins at initiated promoters are unknown. Through functional and comparative genomic studies, we identified an
Hong Wang et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 12(4), 1871-1884 (2022-07-19)
Metabolic and epigenetic reprogramming play important roles in cancer therapeutic resistance. However, their interplays are poorly understood. We report here that elevated TIGAR (TP53-induced glycolysis and apoptosis regulator), an antioxidant and glucose metabolic regulator and a target of oncogenic histone
Isabelle S Lucet et al.
The Journal of biological chemistry, 280(4), 2503-2511 (2004-11-16)
Members of the large serine resolvase family of site-specific recombinases are responsible for the movement of several mobile genetic elements; however, little is known regarding the structure or function of these proteins. TnpX is a serine recombinase that is responsible
Laurie K Svoboda et al.
Oncotarget, 8(1), 458-471 (2016-11-27)
Developmental transcription programs are epigenetically regulated by the competing actions of polycomb and trithorax (TrxG) protein complexes, which repress and activate genes, respectively. Ewing sarcoma is a developmental tumor that is associated with widespread de-regulation of developmental transcription programs, including