Wichtige Dokumente
05-747
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MEK1(Ser218/222)/MEK2 (Ser222/226)-Antikörper, Kaninchen, monoklonal
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-CFC3, Anti-MAPKK1, Anti-MEK1, Anti-MEL, Anti-MKK1, Anti-PRKMK1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer218/pSer222)
Angaben zum Gen
human ... MAP2K1(5604)
Spezifität
Phosphorylierte MEK1/MEK2
Immunogen
Peptid, das DpSMANpSF enthält, wobei pS den phosphoryliertem Aminosäuren 218 und 222 von humaner MEK1 entspricht
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
MAP-Kinasen
Forschungskategorie
Signalisierung
Weisen Sie Phospho-MEK1 (Ser218/222)/MEK2 (Ser222/226) mit diesem Anti-Phospho-MEK1 (Ser218/222)/MEK2 (Ser222/226)-Antikörper nach, der zur Verwendung in WB validiert wurde.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von PC12-Zellen beurteilt, die mit B-Raf behandelt wurden.
Zielbeschreibung
45 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1017
Physikalische Form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gonzalo L Gonzalez-Del Pino et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(36) (2021-09-03)
The RAF/MEK/ERK pathway is central to the control of cell physiology, and its dysregulation is associated with many cancers. Accordingly, the proteins constituting this pathway, including MEK1/2 (MEK), have been subject to intense drug discovery and development efforts. Allosteric MEK
Negative regulation of MAPKK by phosphorylation of a conserved serine residue equivalent to Ser212 of MEK1.
Gopalbhai, Kailesh, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278, 8118-8125 (2003)
Sigrun Polier et al.
Nature chemical biology, 9(5), 307-312 (2013-03-19)
Protein kinase clients are recruited to the Hsp90 molecular chaperone system via Cdc37, which simultaneously binds Hsp90 and kinases and regulates the Hsp90 chaperone cycle. Pharmacological inhibition of Hsp90 in vivo results in degradation of kinase clients, with a therapeutic
Dennis M Bjorklund et al.
Biomolecules, 12(7) (2022-07-28)
The kinome specific co-chaperone, CDC37 (cell division cycle 37), is responsible for delivering BRAF (B-Rapidly Accelerated Fibrosarcoma) to the Hsp90 (heat shock protein 90) complex, where it is then translocated to the RAS (protooncogene product p21) complex at the plasma
C Hodge et al.
The Journal of biological chemistry, 273(47), 31327-31336 (1998-11-13)
Growth hormone (GH), a major regulator of normal body growth and metabolism, regulates cellular gene expression. The transcription factors Elk-1 and Serum Response Factor are necessary for GH-stimulated transcription of c-fos through the Serum Response Element (SRE). GH stimulates the