05-637-AF488
Anti-Bmi-1 Antibody, clone F6, Alexa Fluor™ 488
clone F6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Polycomb complex protein BMI-1, Polycomb group RING finger protein 4, RING finger protein 51, Bmi-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F6, monoclonal
Speziesreaktivität
human, monkey
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rabbit (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BMI1(648)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Nuclear Receptors
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Bmi-1 in HepG2 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable