Wichtige Dokumente
05-521
Sigma-Aldrich
Anti-TRF2-Antikörper, Klon 4A794
clone 4A794, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-TRBF2, Anti-TRF2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A794, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TERF2(7014)
Allgemeine Beschreibung
TRF2 ist ein universell exprimiertes Protein, das an der Steuerung der Telomer-Länge beteiligt ist. TRF2 enthält wie TRF1 ein Myb-ähnliches DNA-Bindungsmotiv. Es bindet an TTAGGG-Repeats und ist in allen humanen Telomeren in Metaphasen-Chromosomen lokalisiert. Es wird angenommen, dass TRF2 die Enden der Chromosomen schützt, indem es die richtige Struktur an den Telomer-Termini aufrechterhält. Die Verwendung mutierter Formen von TRF2 impliziert eine Rolle für TRF2 bei der Prävention der Seneszenz in humanen Primärzellen. Kürzlich wurde aufgezeigt, dass die Hemmung von TRF2 bei einer Teilmenge von Säugetierzelltypen zur Apoptose führt. TRF2 wird in einer Reihe von humanen Tumoren überexprimiert und eine Überexpression von TRF2 ist in einem Mausmodell der Karzinogenese onkogen.
Spezifität
Erkennt TRF2.
Immunogen
His-markiertes Fusionsprotein, das TRF2 (Telomeric Repeat binding Factor 2) von voller Länge entspricht, das in Baculovirus exprimiert wird
Anwendung
Der Anti-TRF2-Antikörper, Klon 4A794 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von TRF2, auch bekannt als Telomeric Repeat binding Factor 1, und wurde in ICC und WB geprüft.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysat von humanen Jurkat-Zellen, HeLa-Zellkernextrakt oder Ratten-L6-RIPA-Zelllysat beurteilt
Zielbeschreibung
66 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Maus-IgG1 in PBS mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manale El Idrissi et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 32, 64-64 (2013-09-12)
Among the numerous genetic defects associated with hepatocarcinogenesis, telomere abnormalities appear to play a role both in tumor promotion and maintenance. Telomeres, the chromosome extremities, are protected by specific proteins, the shelterin complex and by additional factors. Besides telomerase dysregulation
Clara Lopes Novo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(9), 3632-3642 (2013-06-05)
Telomeres are major regulators of genome stability and cell proliferation. A detailed understanding of the mechanisms involved in their maintenance is of foremost importance. Of those, telomere chromatin remodeling is probably the least studied; thus, we intended to explore the
hnRNP A2, a potential ssDNA/RNA molecular adapter at the telomere.
Moran-Jones, K; Wayman, L; Kennedy, DD; Reddel, RR; Sara, S; Snee, MJ; Smith, R
Nucleic Acids Research null
S K Manna et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 165(9), 4927-4934 (2000-10-25)
We and others have reported that IFN-alpha potentiates the apoptotic effects of TNF through a mechanism that is not understood. Because the nuclear transcription factors NF-kappaB and AP-1 have recently been reported to mediate anti-apoptosis and cell survival, we hypothesized
Daniel H Lackner et al.
PloS one, 6(6), e21407-e21407 (2011-07-16)
Telomeres are nucleoprotein complexes which protect the ends of linear chromosomes from detection as DNA damage and provide a sequence buffer against replication-associated shortening. In mammals, telomeres consist of repetitive DNA sequence (TTAGGG) and associated proteins. The telomeric core complex