05-440
Anti-Cbl Antibody, clone 7G10
clone 7G10, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence, Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene, Proto-oncogene c-CBL, RING finger protein 55, Signal transduction protein CBL, oncogene CBL2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7G10, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CBL(867)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Proteintransport
Ubiquitin & Ubiquitin-Stoffwechsel
5-10 μg/mL of a previous lot showed positive immunostaining for Cbl in 3T3/A31 cells fixed with ice cold Methanol/Ethanol [1:1] for 1 minute.
Immunoprecipitation:
2 μg of a previous lot immunoprecipitated Cbl from 1 mg of a mouse 3T3/A31 cell RIPA lysate, as reported by an independent laboratory.
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1