Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
05-432
Sigma-Aldrich
Anti-NR1-Antikörper, CT
Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Grin1, NMDA R1 receptor C1 cassette, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Allgemeine Beschreibung
NR1 (NMDA1 oder NMDAR1, auch als GRIN1 bekannt) bildet zusammen mit der NR2-Untereinheit ein Heterodimer, aus dem der NMDA-Rezeptor besteht. Der NMDA-Rezeptor (NMDAR) ist durch einen ionotropen Rezeptor für Glutamat charakterisiert. Wie der Name angibt, ist NMDA (N-Methyl-D-aspartat) ein Agonist für den Rezeptor. Eine einzigartige Eigenschaft des NMDA-Rezeptors ist, dass er aufgrund seiner Sensitivität gegenüber Magnesium sowohl ligandengesteuert als auch spannungsabhängig ist. Aktivierte NMDA-Rezeptoren führen zum Öffnen eines Ionenkanals, der nichtselektiv für Kationen ist. Dies erzeugt das Fließen von Na+ und kleinen Mengen Ca2+ in die Zelle sowie K+ aus der Zelle. Der Calciumfluss durch NMDAR ist an der Synapsenplastizität beteiligt, einem Mechanismus in der Zelle für Lernen und Erinnerung.
Spezifität
Dieser Antikörper ist spezifisch für NR1, Molekülmasse 130 kDa. Das Epitop ist in einer Region (834–864), die allen NR1-Isoformen gemein ist, lokalisiert und sollte mit allen NR1-Isoformen kreuzreagieren. Bei höheren Konzentrationen kann eine zusätzliche Bande bei einer Molekülmasse von 200 kDa nachgewiesen werden.
Immunogen
Epitop: Das Epitop ist in einer Region (A.S. 834-864), die allen NR1-Isoformen gemein ist, lokalisiert.
His-Tag-Fusionsprotein, das den Resten 834–938 von Ratten-NR1A entspricht. Die Immunisierungssequenz ist bei Ratte und Mensch identisch.
Anwendung
Der Anti-NR1-Antikörper CT weist die Konzentration von NR1 nach und wurde zur Verwendung in IC, IP und WB publiziert und validiert.
Immunpräzipitation:
4 μg einer früheren Charge immunpräzipitierten NR1 aus 500 mg von einem mikrosomalen Proteinpräparat aus Rattenhirn.
Immunzytochemie:
Ein unabhängiges Labor zeigte eine positive Färbung von QT-6-Zellen, die transfiziert wurden, um NR1 zu exprimieren und mit 4 % Paraformaldehyd/4 % Saccharose in PBS fixiert wurden, und in nichttransfizierten, kultivierten Rattenneuronen.
Hinweis: Sieden Sie das mikrosomale Präparat nicht. Bei Raumtemperatur 30–45 Minuten inkubieren.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot in mikrosomalen Proteinpräparaten von Rattenhirn beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen die NR1 in 20 μg von einem mikrosomalen Proteinpräparat des Rattenhirns nach (Katalog-Nr. 12-144).
Zielbeschreibung
130 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Glutamate binding to the GluN2B subunit controls surface trafficking of N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors.
She, K; Ferreira, JS; Carvalho, AL; Craig, AM
The Journal of Biological Chemistry null
Natural reward experience alters AMPA and NMDA receptor distribution and function in the nucleus accumbens.
Pitchers, KK; Schmid, S; Di Sebastiano, AR; Wang, X; Laviolette, SR; Lehman, MN; Coolen, LM
Testing null
NMDA receptors mediate synaptic competition in culture.
She, K; Craig, AM
Testing null
Jia-Hua Hu et al.
Nature neuroscience, 15(6), 836-844 (2012-05-09)
Group I metabotropic glutamate receptors (mGluRs), including mGluR1 and mGluR5, are G protein–coupled receptors (GPCRs) that are expressed at excitatory synapses in brain and spinal cord. GPCRs are often negatively regulated by specific G protein–coupled receptor kinases and subsequent binding
Kourtney Graham et al.
NPJ schizophrenia, 5(1), 1-1 (2019-01-16)
The 14-3-3 family of proteins is genetically linked to several psychiatric disorders, including schizophrenia. Our 14-3-3 functional knockout (FKO) mice, as well as other 14-3-3 knockout models, have been shown to exhibit behavioral endophenotypes related to schizophrenia. While specific forebrain