Wichtige Dokumente
05-23-3831
Sigma-Aldrich
BQ-123, Natriumsalz
A highly potent, selective, and competitive ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus Ki = 2.5 µM for ETB).
Synonym(e):
BQ-123, Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H41N6O7 · Na
Molekulargewicht:
632.68
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein sehr potenter und selektiver ETA (Endothelin)-Rezeptor-Antagonist (Ki = 40 nmol/l für ETA gegenüber 2,5 µmol/l für ETB).
Ein sehr potenter, selektiver und kompetitiver ETA (Endothelin)-Rezeptor-Antagonist (Ki = 40 nmol/l für ETA gegenüber Ki = 2,5 μmol/l für ETB).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
ETA (Endothelin)-Rezeptor-Antagonist
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 40 nmol/l für ETA gegenüber 2,5 µmol/l für ETB
Verpackung
Ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Cyclo(D-Asp-Pro-D-Val-Leu-D-Trp, Na)
Physikalische Form
Wird als Natriumsalz geliefert. Vertrieb auf Basis des Peptidgehalts.
Sonstige Hinweise
Nambi, P., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Ther.277, 1567.
Bax, W.A. und Saxena, P.R. 1994. Trends Pharmacol. Sci. 15, 379.
Ihara, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 178, 132.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable