Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
05-1431
Sigma-Aldrich
Anti-Caseinkinase 2α-Antikörper, 1AD9
clone 1AD9, from mouse
Synonym(e):
CK2 catalytic subunit alpha, CKII alpha, Casein kinase II subunit alpha, Casein kinase 2, alpha 1 polypeptide, Casein kinase II alpha 1 subunit, Casein kinase II-alpha subunit, Protein kinase CK2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1AD9, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CSNK2A1(1457)
Allgemeine Beschreibung
Anders als die meisten Serin-/Threoninkinasen werden Caseinkinasen (CK) nicht durch spezifische Reize aktiviert, sondern sind im Wesentlichen konstitutiv aktiv. CK1 autophosphoryliert, was zur Inaktivierung führt, und Proteinphosphatasen reaktivieren die Kinase. Die Substrate von CK sind zahlreich, aber ihre Funktion ist weniger eindeutig, möglicherweise aufgrund des Fehlens einer offensichtlichen Regulation. Es wird angenommen, dass CK1-Isoformen an der Reaktion auf DNA-Schäden beteiligt sind, während CK2-Werte bei vielen Krebsarten erhöht sind.
Spezifität
Dieser Antikörper bindet spezifisch an die katalytische α-Untereinheit von Caseinkinase 2 (CK-2α). Dieser Antikörper immunpräzipitiert ein Protein mit einer Molekülmasse von 44 kDa, CK-2α-Untereinheit. Eine 26-kDa-Proteinbande, die β-Untereinheit des heterotetrameren Holoenzyms α2β2, wird mit der CK-2α-Untereinheit co-präzipitiert. In Western Blots mit Extrakten aus Nierengewebe erkennt der Antikörper verschiedene Proteinbanden von 40 bis 44 kDa. Unter Verwendung von 1 μg/ml Antikörper ist die untere Nachweisgrenze für das Holoenzym 500 ng in Western Blot und 100 ng in Dot Blot; die Nachweisgrenzen für die α-Untereinheiten betragen 300 ng bzw. 60 ng.
Immunogen
Aufgereinigte rekombinante α-Untereinheit von Caseinkinase 2.
Epitop: Region, die bei alpha- und alpha′-Untereinheiten gleich ist
Anwendung
Der Anti-Caseinkinase 2α-Antikörper, 1AD9, weist Werte von Caseinkinase 2α nach, wurde publiziert und zur Verwendung in IC, WB, IH(P) und IP validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunpräzipitation: Empfohlen
Immunzytochemie: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in einer Verdünnung von 5 μg/ml verwendet (nur mit Aceton oder Methanol fixiert).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Immunhistochemie (Paraffin): Repräsentative Prüfung einer früheren Charge.
Optimale Färbung des monoklonalen Caseinkinase 2-Antikörpers: S-KB-3-Zellen
Qualität
Regelmäßig mittels Western-Blot an PC12-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies Neurofilament in 10 μg PC12-Lysaten nach.
Zielbeschreibung
44 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1129
Physikalische Form
Aufgereinigt
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,02 mol/l Phosphat, pH-Wert 7,6, 0,25 mol/l NaCl und 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yoko Yoshihisa et al.
Phytotherapy research : PTR, 34(6), 1320-1328 (2019-12-17)
Ultraviolet (UV) radiation elicits melanogenesis and pigmentation in the skin. Apigenin (4',5,7-trihydroxyflavone [AGN]) is a plant flavone contained in various herbs, fruits, and vegetables. We herein investigated antimelanogenic properties of AGN and the molecular mechanisms of the action of AGN.
Ji-Eun Kim et al.
International journal of molecular sciences, 21(24) (2020-12-23)
Both α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid receptor (AMPAR) and N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) have been reported as targets for treatment of epilepsy. To investigate the roles and interactions of AMPAR and NMDAR in ictogenesis of epileptic hippocampus, we analyzed AMPAR antagonists (perampanel and GYKI
Yoko Yoshihisa et al.
Phytotherapy research : PTR, 34(6), 1320-1328 (2019-12-17)
Ultraviolet (UV) radiation elicits melanogenesis and pigmentation in the skin. Apigenin (4',5,7-trihydroxyflavone [AGN]) is a plant flavone contained in various herbs, fruits, and vegetables. We herein investigated antimelanogenic properties of AGN and the molecular mechanisms of the action of AGN.
Estefania Alcaraz et al.
PloS one, 15(1), e0227340-e0227340 (2020-01-08)
The PI3K/Akt pathway is interconnected to protein kinase CK2, which directly phosphorylates Akt1 at S129. We have previously found that, in HK-2 renal cells, downregulation of the CK2 regulatory subunit β (shCK2β cells) reduces S129 Akt phosphorylation. Here, we investigated
Jordi Vilardell et al.
Oncotarget, 9(5), 5736-5751 (2018-02-22)
Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) is the most common and aggressive subtype of renal cancer. STAT3 pathway is altered in these tumors and p-STAT3 Ser727 is an independent prognostic factor for ccRCC. Protein kinase CK2 is altered in different