05-1134
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor 1 Antibody, clone VBS1
clone VBS1, from mouse
Synonym(e):
CD331 antigen, Fms-like tyrosine kinase 2, basic fibroblast growth factor receptor 1, fibroblast growth factor receptor 1, fms-related tyrosine kinase 2, heparin-binding growth factor receptor, hydroxyaryl-protein kinase, soluble FGFR1 variant 1, soluble
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
VBS1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, bovine, rat, chicken, mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FGF22(27006)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Wachstumsfaktoren & -rezeptoren
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.78 µg/mL of this antibody detected Fibroblast Growth Factor Receptor 1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
NIH/3T3 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable