Wichtige Dokumente
05-1133
Sigma-Aldrich
Anti-erbB4-Antikörper, Klon HFR1/2G4
clone HFR1/2G4, from mouse
Synonym(e):
Anti-ALS19, Anti-p180erbB4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HFR1/2G4, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1, kappa
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERBB4(2066)
Allgemeine Beschreibung
Das Onkogen v-ErbB wurde als virales Gegenstück des EGF-Rezeptors identifiziert und für die verwandten Moleküle wurde diese Nomenklatur (bzw. bei Proteinen des Menschen die HER-Nomenklatur) übernommen. Diese Proteine werden durch Heregulin, Neuregulin und Amphiregulin aktiviert. ErbB-2/HER-2 (auch bezeichnet als neu) ist in einer großen Anzahl hochaggressiver Mammakarzinome amplifiziert, jedoch sind alle Mitglieder dieser Familie zur Heterodimerisierung fähig und aktivieren gemeinsam nachgeschaltete Signalwege. ErbB-3 weist eine natürliche „Substitution“ an dem Codon auf, bei dem es sich um einen unveränderlichen Lys-Rest an der ATP-Bindungsstelle aller Proteinkinasen handelt. Es ist daher als Kinase inaktiv und kann nur durch Heterodimerisierung mit einem anderen Mitglied der erbB-Familie phosphoryliert werden. Alle Mitglieder dieser Familie können, wenn sie Tyr-phosphoryliert sind, die Bildung von Signalkomplexen durch Adapterproteine nukleieren.
Spezifität
Reagiert mit der zytoplasmatischen Domäne von humanem c-erB-4/Her4 (Reste 1250–1264), einem Mitglied aus der Familie der EGF-Rezeptoren (Typ 1), das an der Regulierung des Zellwachstums beteiligt ist. Die Expression und die Funktion können bei Krebserkrankungen des Menschen verändert sein.
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne des Proteins, Reste 1250–1264.
Synthetische Peptidsequenz RSTLQHPDYLQEYST aus der zytoplasmatischen Domäne des Proteins, Reste 1250–1264.
Anwendung
Forschungskategorie
Signalisierung
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Immunpräzipitation: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der IP verwendet.
Immunhistochemie: Für formalinfixierte Paraffinschnitte geeignet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunhistochemie (Paraffin): Repräsentative Tests einer früheren Charge.
Optimale Färbung des monoklonalen erbB-4-/HER-4-Antikörpers: DCIS und Pankreaskarzinom
Weisen Sie erbB4 mit diesem Anti-erbB4-Antikörper (Klon HFR1/2G4) nach, der für die Verwendung in WB, IP und IH(P) validiert wurde.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an A431-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieser Charge wurde C-ERB-4 in 10 μg A431-Lysaten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~147 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-348
Physikalische Form
Aufgereinigt
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgM in 0,02 mol/l PBS mit 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert 7,6, 0,01 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
A431-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jody Fromm Longo et al.
Cell communication and signaling : CCS, 17(1), 74-74 (2019-07-12)
We have found that erbB receptor tyrosine kinases drive Ras hyperactivation and growth in NF1-null malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNSTs). However, MPNSTs variably express multiple erbB receptors with distinct functional characteristics and it is not clear which of these
Jody Fromm Longo et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (174) (2021-09-14)
The development of new drugs that precisely target key proteins in human cancers is fundamentally altering cancer therapeutics. However, before these drugs can be used, their target proteins must be validated as therapeutic targets in specific cancer types. This validation