Wichtige Dokumente
04-823
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-GluR1(Ser831)-Antikörper, Klon N453, Kaninchen, monoklonal
culture supernatant, clone N453, Upstate®
Synonym(e):
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N453, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, chicken, human, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer831)
Angaben zum Gen
human ... GRIA1(2890)
Allgemeine Beschreibung
L-Glutamat ist der exzitatorische Hauptneurotransmitter im zentralen Nervensystem. Glutamatergene Neurotransmission ist an den meisten Aspekten der normalen Hirnfunktion beteiligt und kann bei vielen neuropathologischen Erkrankungen gestört sein. Die metabotropen Glutamatrezeptoren sind eine Familie von an G-Protein gekoppelten Rezeptoren, die in drei Gruppen unterteilt werden. Gruppe I umfasst GRM1. Diese Rezeptoren aktivieren Phospholipase C. GRM1 wird Berichten zufolge in verschiedenen Bereichen des Hirns und der Wirbelsäule exprimiert. EST wurden aus Hirn- und Augenbibliotheken isoliert.
Spezifität
Eine Kreuzreaktion mit Mensch, Maus und Huhn wird erwartet.
Erkennt an Serin 831 phosphorylierten GluR1.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das die Sequenz ...QQ[pS]IN… enthält, wobei pS dem Phospho-Serin in Position 831 der reifen GluR1-Kette entspricht. Die Sequenz ist bei Menschen, Ratten, Mäusen und Hühnern identisch.
Anwendung
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000–1:4000-Verdünnung dieser Charge wies phosphorylierten GluR1 aus einer mikrosomalen Rattenhirnaufbereitung (Katalognr 12-144) nach.
Der Anti-Phospho-GluR1(Ser831)-Antikörper Klon N453 weist die Konzentration von Phospho-GluR1 (Ser831) nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot beurteilt
Zielbeschreibung
106 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 05-823
Physikalische Form
Kulturüberstand in 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Ab Empfangsdatum bei -20 °C 1 Jahr haltbar.
Für eine maximale Rückgewinnung des Produkts das Fläschchen vor dem Entfernen des Deckels zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Rattenhirn
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ji-Chao Ma et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 50(4), 1601-1616 (2018-10-26)
It has been reported that myocardial infarction (MI) is a risk factor for vascular dementia. However, the molecular mechanism remains largely unknown. MI mice were generated by ligation of the left coronary artery (LCA) for 4 weeks. Passive and active
A Barria et al.
The Journal of biological chemistry, 272(52), 32727-32730 (1998-01-31)
Ca2+/CaM-dependent protein kinase II (CaM-KII) can phosphorylate and potentiate responses of alpha-amino3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazole-propionate-type glutamate receptors in a number of systems, and recent studies implicate this mechanism in long term potentiation, a cellular model of learning and memory. In this study we
Frank J Meye et al.
Nature neuroscience, 18(3), 376-378 (2015-02-03)
Addictive substances mediate positive and negative states promoting persistent drug use. However, substrates for aversive effects of drugs remain elusive. We found that, in mouse lateral habenula (LHb) neurons targeting the rostromedial tegmental nucleus, cocaine enhanced glutamatergic transmission, reduced K(+)
K W Roche et al.
Neuron, 16(6), 1179-1188 (1996-06-01)
We have characterized the phosphorylation of the glutamate receptor subunit GluR1, using biochemical and electrophysiological techniques. GluR1 is phosphorylated on multiple sites that are all located on the C-terminus of the protein. Cyclic AMP-dependent protein kinase specifically phosphorylates SER-845 of
M Adrienne McGinn et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 40(12), 2537-2547 (2016-11-01)
Nicotine use increases alcohol drinking, suggesting that the combination of these drugs may produce synergistic effects in activating reward circuitry. Alternatively, use of either of these drugs may facilitate the development of cross-tolerance to the other to promote intake escalation.