04-1479
Anti-methyl-PP2A Antibody, C subunit, clone 2A10
clone 2A10, from mouse
Synonym(e):
Anti-NEDLBA, Anti-PP2Ac, Anti-PP2CA, Anti-PP2Calpha, Anti-RP-C
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A10, monoclonal
Speziesreaktivität
yeast, human, Saccharomyces cerevisiae, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat, rabbit, chicken, pig, Drosophila
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
methylation (Leu309)
Angaben zum Gen
human ... PPP2CA(5515)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Western Blot Analysis: 1-5 µg/mL of this antibody detected the methylated form of PP2A catalytic subunit in yeast lysates lacking the methylestrase (increased methylation). Treatment of the blot with 0.2 M NaOH will demethylate proteins, thus eliminating detection of PP2A.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Lysates from a yeast wild type strain (strain lacking the methyltransferase, delta PPM1) and a strain lacking the methylestrase, delta PPE1.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable