Wichtige Dokumente
03-308
Sigma-Aldrich
Magna ChIRP® NEAT1 lncRNA-Sondenset
The Magna ChIRP NEAT1 lncRNA Probe Set contains 33 predesigned 20-mer DNA oligonucleotides tiled along and complementary to the sequence of human lncRNA NEAT1.
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.52
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Magna ChIRP®
Methode(n)
DNA sequencing: suitable
RNA extraction: suitable (nuclear function kit)
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
activity assay: suitable (protein interaction)
nucleic acid detection: suitable (RNA)
protein purification: suitable (protein determination)
Versandbedingung
dry ice
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
ChIRP (Isolierung von Chromatin durch RNA-Aufreinigung) ermöglicht die Rückgewinnung von spezifischen DNA-Segmenten und Proteinen mittels Chromatin-assoziierter RNA als Ziel für biotinylierte Antisense-Sonden. Das Magna ChIRP NEAT1 lncRNA-Sondenset enthält 33 vorgefertigte 20-mer DNA-Oligonukleotide, die entlang und ergänzend zu der Sequenz von NEAT1 aus humaner IncRNA angeordnet sind. Alle Sonden sind am 3′-Ende Biotin-TEG-markiert. Die Oligonukleotide sind in zwei Pools (gerade und ungerade) aufgeteilt und werden bei der ChIRP-Methode gebrauchsfertig bereitgestellt. Dieses Sondenkit ist vollständig kompatibel mit den Magna ChIRP-Kits (Art.- Nr. 17-10494 und 17-10495).
Anwendung
Das Magna ChIRP NEAT1 lncRNA-Sondenset enthält 33 vorgefertigte 20-mer DNA-Oligonukleotide, die entlang und ergänzend zu der Sequenz von NEAT1 aus humaner IncRNA angeordnet sind.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Physikalische Form
50 µM Biotin-TEG-markierte 20-mer DNA-Oligonukleotide in 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0
Lagerung und Haltbarkeit
Nach dem Erhalt bei -20 °C aufbewahren. Mehrere Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Bei ordnungsgemäßer Lagerung und Handhabung ist dieses Produkt ab Empfangsdatum 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
MAGNA CHIRP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.