Merck
03-0188-00
Millipore
SMC® human Phospho-α-Synuclein (S129) Immunassay-Kit mit hoher Sensitivität
Synonym(e):
p-α-synuclein S129 immunoassay kit, p-α-synuclein Ser129 immunoassay kit, p-α-synuclein Single Molecule Counting Kit, p-α-synuclein ultra-sensitive immunoassay
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Speziesreaktivität
mouse, monkey, cat, rat
Hersteller/Markenname
SMC®
assay range
sensitivity: 0.1 pg/mL
(Lower Limit of Quantification)
inter-assay cv: 7%
intra-assay cv: 6%
(five normal plasma samples run in triplicate by 3 different operators on 3 different days.)
Methode(n)
single molecule counting: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das SMC® humanes Phospho-α-synuclein (S129) Immunassay-Kit mit hoher Sensitivität enthält alle zum Durchführen des Assays erforderlichen Reagenzien. Dieser Assay nutzt den Arbeitsablauf eines Standard-Immunassays, der in einem Standardplattenformat konfiguriert ist.
Die Assayprotokolle ähneln denen von existierenden Sandwich-ELISA-Verfahren mit zwei wesentlichen Unterschieden:
1) Elutionspuffer stört das Sandwich und scheidet den markierten Nachweisantikörper für die Quantifizierung ab.
2) Die Erenna und SMCxPRO® Immunassaysysteme weisen Analyten mit der Single Molecule Counting (SMC®)-Technik nach.
Spezifität
Speziesreaktivität:
Die Spezifizität für die folgenden Speziesanalyten wurde mit folgenden Ergebnissen geprüft:
Affe – 100 %
Katze – 100 %
Ratte – 100 %
Maus – 25 %
Beagle – 25 %
Kreuzreaktivität:
Es wurde keine Kreuzreaktivität mit einem rekombinanten Alpha-Synuclein-Protein festgestellt, das aus E. coli aufgereinigt wurde (d. H. nichtphosphoryliertes Alpha-Synuclein).
Genauigkeit:
CSF-Wiederfindung: 5 CSF-Proben hatten eine mittlere Spike-Wiederfindung von 100 % und einen Bereich von 95–103 %
Serum-/Plasmawiederfindung: 2 Serumproben und 3 Plasmaproben hatten eine mittlere Wiederfindung von 87 % und einen Bereich von 83–91 %
Anwendung
Die Sensitivität der Single Molecule Counting-Technik (SMC®) verleiht dem SMC® humanes Phospho-α-synuclein (S129) Immunassay-Kit mit hoher Sensitivität eine einzigartige Leistung bei der Quantifizierung von Phospho-α-synuclein (S129) in Human-CSF, -Serum und -Plasma.
Dieses neue Optimierungskit weist folgende Merkmale auf:
  • Verbesserte Optionen für die Probenvorbereitung und Inkubation
  • Lyophilisierung des Standards stellt das Kit mit nur einer Lagerbedingung bereit
  • Entfernen des Plattentransferschritts
  • Gesteigerte Reagensvolumina für die Automatisierung
  • Für sowohl SMCxPRO® als auch Erenna validiert
Forschungskategorie:
Neurowissenschaft, Neurologie
Forschungs-Unterkategorie:
  • Neurodegenerative Erkrankungen
  • Neuronale und gliale Marker
  • Neurowissenschaft
  • Nervensystem
Verpackung
96-Well-Assay
Komponenten
  • Assay-Puffer
  • Mit Phospho-α-synuclein (S129) beschichtete Beads
  • Standard-Verdünnungsmittel
  • Phospho-α-synuclein(S129)-Nachweisantikörper
  • Phospho-α-synuclein(S129)-Standard
  • 10X Waschpuffer
  • Puffer D
  • Elutionspuffer B
Rechtliche Hinweise
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B