Wichtige Dokumente
V-041
Vitamin K1-13C6 solution
5 μg/mL in ethanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
Vitamin K1 Carbon-13 Labeled Solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
5 μg/mL in ethanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup