Merck
I-056
Supelco
Isotonitazene-13C6 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C1713C6H30N4O3 · HCl
Molekulargewicht:
452.93
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol ((as free base))
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)OC(C=C1)=CC=C1CC2=N[13C]3=[13C](N2CCN(CC)CC)[13CH]=[13CH][13C]([N+]([O-])=O)=[13CH]3.Cl
InChI
1S/C23H30N4O3.ClH/c1-5-25(6-2)13-14-26-22-12-9-19(27(28)29)16-21(22)24-23(26)15-18-7-10-20(11-8-18)30-17(3)4;/h7-12,16-17H,5-6,13-15H2,1-4H3;1H/i9+1,12+1,16+1,19+1,21+1,22+1;
InChIKey
SPCSJKWVWNMACY-TVPXPBLVSA-N
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)