Wichtige Dokumente
E-048
Ethyl-β-D-glucuronid-(ethyl-d5)
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[C@H](C(O)=O)[C@H]1O
InChI
1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1/i1D3,2D2
InChIKey
IWJBVMJWSPZNJH-XTJTXKPGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Quantitative Analyse beim Neugeborenen-Screening: Ethyl-β-D-Glucuronid wird in menschlichem Nabelschnurgewebe mithilfe der Flüssigchromatographie der Tandem-Massenspektrometrie quantifiziert, wodurch Einblicke in die neonatale Exposition gegenüber Ethanol und mögliche forensische Anwendungen zur Bestätigung der pränatalen Alkoholexposition geboten werden (Wabuyele und McMillin, 2019).
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup