Merck
E-021
Supelco
EDDP-D3 -perchlorat -Lösung
100 μg/mL in methanol (as pyrrolinium), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
EDDP-D3 -perchlorat -Lösung, Methadon-Metabolit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20D3H21N · ClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.88
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol (as pyrrolinium)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=Cl(=O)([O-])=O.C[N+]1=C(CC([2H])([2H])[2H])C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)CC1C
InChI
1S/C20H24N.ClHO4/c1-4-19-20(15-16(2)21(19)3,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;2-1(3,4)5/h5-14,16H,4,15H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1/i1D3;
InChIKey
FICCBMGBBWWZRF-NIIDSAIPSA-M
Allgemeine Beschreibung
EDDP ist ein wichtiger Harnmetabolit von Methadon, einem synthetischen Opioid, das medizinisch als Schmerzmittel und als gegen Sucht wirksames Mittel bei Patienten mit Opioid-Abhängigkeit eingesetzt wird. Dieser stabil markierte interne Standard eignet sich für EDDP und Methadon-Testverfahren mittels GC/MS oder LC/MS in der forensischen Analytik, für Drogentests im Urin oder in der klinischen Toxikologie.
Anwendung
  • Forensische Analyse in menschlichem Haar: Festphasen-Mikroextraktion- (SPME) und GC-MS-Techniken wurden eingesetzt, um Methadon und EDDP in menschlichem Haar zu bestimmen, was Einblicke in den Langzeitdrogenkonsum und die forensische Toxikologie ermöglicht (Lucas et al., 2000).
  • Quantitative Bestimmung im Speichel: Die enantioselektive Flüssigchromatographie in Verbindung mit dem massenspektrometrischen Nachweis wurde für die quantitative Analyse von Methadon und dessen Enantiomeren von EDDP in menschlichem Speichel eingesetzt, was die nichtinvasive Überwachung der Arzneimittel-Compliance ermöglichte (Rosas et al., 2003).
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup