Wichtige Dokumente
B-102
Baeocystin solution
1 mg/mL in acetonitrile: water (1:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
Beocystin, Indol-4-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl]-, dihydrogen phosphate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1 mg/mL in acetonitrile: water (1:1)
Format
single component solution
Lagertemp.
-10 to -25°C
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
46.4 °F
Flammpunkt (°C)
8 °C