Wichtige Dokumente
999984C
Avanti
4ME 16:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999984C
Synonym(e):
1,2-di-O-phytanyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (999984C-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 999984C
Konzentration
10 mg/mL (999984C-10mg)
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O
InChI
1S/C48H100NO6P/c1-40(2)20-14-22-42(5)24-16-26-44(7)28-18-30-46(9)32-35-52-38-48(39-55-56(50,51)54-37-34-49(11,12)13)53-36-33-47(10)31-19-29-45(8)27-17-25-43(6)23-15-21-41(3)4/h40-48H,14-39H2,1-13H3/t42?,43?,44?,45?,46?,47?,48-/m1/s1
InChIKey
NMRGXROOSPKRTL-SUJDGPGCSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)