Merck
900120P
Avanti
PGB1
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Prostaglandin B1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (900120P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(CCCCCCC(O)=O)C(=O)CC1
InChIKey
YBHMPNRDOVPQIN-VSOYFRJCSA-N
Anwendung
  • Lipids research
  • cell signaling
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900120P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)