Wichtige Dokumente
878112C
Avanti
C16-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878112C
Synonym(e):
1-O-hexadecyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (878112C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 878112C
Konzentration
5 mg/mL (878112C-5mg)
Lipid-Typ
phosphoglycerides
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChIKey
SIEDNCDNGMIKST-IYEJTHTFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)