Merck
870746P
Avanti
16:0(d4) Coenzym A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
Palmitoyl (11,11,12,12-d4) Coenzym A
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H71D4N10O17P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1061.06
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.25
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (870746P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
deuterated lipids
coenzymes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCC([2H])(C(CCCC)([2H])[2H])[2H])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChIKey
VJXJWGKNGIGUQX-GJVVMUCVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Palmitoyl (11,11,12,12-d4)-Coenzym A (16:0(d4) Coenzym A) ist ein deuteriertes Derivat von 16:0 Coenzym A.
Verpackung
5-mL-Braunglasflasche mit Schraubkappe (870746P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)