Wichtige Dokumente
870336C
Avanti
Soja-PS
Avanti Research™ - A Croda Brand 870336C
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylserin (Soja, 99 %) (Natriumsalz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (870336C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870336C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (870336C-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870336C
Konzentration
10 mg/mL (870336C-25mg)
25 mg/mL (870336C-200mg)
25 mg/mL (870336C-500mg)
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(43)51-36(34-49-52(46,47)50-35-37(41)40(44)45)33-48-38(42)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,36-37H,3-10,12,14-16,19-35,41H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t36-,37+;/m1./s1
InChIKey
WPLLCKLCLMRAPV-WHVRKWPVSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Standard und beim Erstellen der Kalibrierungskurve für Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)
- bei der Herstellung von Lipiddoppelschicht-Scheiben
- als Substrat zum Bestimmen der Wechselwirkung von anionischen Lipiden mit der N-terminalen katalytischen Domäne des tödlichen Gifts von Clostridium sordellii (TcsL-cat)
- bei der Herstellung von Liposomen, die die innere Mitochondrienmembran nachahmen
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)