Wichtige Dokumente
860843P
Avanti
18:0(2S-OH) Sulfo GalCer
Avanti Research™ - A Croda Brand 860843P, powder
Synonym(e):
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-[2"(S)-hydroxystearoyl]-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860843P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860843P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available