Wichtige Dokumente
860811P
Avanti
12:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860811P, powder
Synonym(e):
N-(2′-(R)-hydroxylauroyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860811P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860811P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCC)=O)CO
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3