Wichtige Dokumente
860686P
Avanti
15:0 SM(d18:1/15:0)-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand (860686P), powder
Synonym(e):
N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine-d9
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (330727P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand (860686P)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable