Wichtige Dokumente
860628P
Avanti
C24 Dihydroceramide (d18:0/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860628P, powder
Synonym(e):
N-lignoceroyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860628P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860628P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860628P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860628P-50mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860628P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H85NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h40-41,44-45H,3-39H2,1-2H3,(H,43,46)/t40-,41+/m0/s1
InChIKey
BPLYVSYSBPLDOA-WVILEFPPSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft