Wichtige Dokumente
860597P
Avanti
C24:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860597P, powder
Synonym(e):
D-lactosyl-β1-1′-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860597P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860597P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C54H101NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-46(59)55-42(43(58)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)41-65-53-51(64)49(62)52(45(40-57)67-53)68-54-50(63)48(61)47(60)44(39-56)66-54/h17-18,35,37,42-45,47-54,56-58,60-64H,
InChIKey
MKOKWBRPIBQYJJ-WZBOJYASSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)