860497P
Avanti
Trimethyl Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860497P, powder
Synonym(e):
N,N,N-trimethyl-D-erythro-sphingosine (methyl sulfate salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860497P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860497P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])OC.[N+]([C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)(C)(C)C
InChI
1S/C21H44NO2.CH4O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(24)20(19-23)22(2,3)4;1-5-6(2,3)4/h17-18,20-21,23-24H,5-16,19H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b18-17+;/t20-,21+;/m0./s1
InChIKey
OJPBMRHTGOLVFX-DSQFUKAXSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)