Wichtige Dokumente
860466P
Avanti
N-C12-desoxymethylsphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860466P, powder
Synonym(e):
N-lauroyl-1-desoxymethylsphingosine (m17:1/12:0)
About This Item
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860466P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860466P
Lipid-Typ
sphingolipids
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)CNC(CCCCCCCCCCC)=O
InChIKey
NQTIAYDGVUCKFJ-KSPVXFDASA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)