Merck
860132P
Avanti
GM3 Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
GM3 Ganglioside (Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H74N2O20
Molekulargewicht:
915.03
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99 (TLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@H](O[C@@]2(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O2)NC(C)=O)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)N)O[C@@H]3CO)O[C@@H]1CO
Anwendung
Lipids research
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)